Merck
SAAR5824070
Sodium nitrite
univAR
About This Item
Wzór liniowy:
NaNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
temp. samozapłonu
914 °F
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5824070EM)
mp
271 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Analizowany odczynnik
Tylko do użytku laboratoryjnego
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)