Merck
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KMnO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352312
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046800EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)