Merck
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
Synonim(y):
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(COOK)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
Beilstein:
3752576
Numer MDL:
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)