Kluczowe dokumenty
SAAR4124000
Magnesium sulfate heptahydrate
univAR
Synonim(y):
Magnesium sulfate heptahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO4S · 7H2O
Masa cząsteczkowa:
246.47
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4124000EM)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)