Merck
SAAR3063020
Hydrochloric acid
32%, uniLAB
Synonim(y):
Hydrochloric acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Beilstein:
1098214
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
product name
Hydrochloric acid 32%, uniLAB
gęstość pary
1.3 (vs air)
ciśnienie pary
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
linia produktu
uniLAB
opakowanie
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063020LP)
pkg of 25 L (SAAR3063020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063020LL)
tw
>100 °C (lit.)
gęstość
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)