Merck
SAAR2676020
D-(+)-Glucose
anhydrous, univAR
Synonim(y):
Dextrose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
1724615
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
univAR
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2676020EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)