Kluczowe dokumenty
1.46139
Millipore
Podłoże z tioglikolanu
tube capacity 17 mL, tube filling volume 10 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Synonim(y):
Płynne podłoże tioglikolanowe, bulion tioglikolanowy, FTM
Wybierz wielkość
100 TUBES
926,00 zł
926,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TUBES
926,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106225
NACRES:
NA.74
926,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid (ready-to-use)
okres trwałości
6 mo.
Właściwości
closure type Red scew cap with 2 loci
ready-to-use
opakowanie
pack of 100 tubes
pojemność
17 mL
pojemność probówki
17 mL
tube filling volume
10 mL
pH
7.1
Zastosowanie
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid Thioglycollate Medium is a universal complex medium. Thioglycollate and L-Cystine reduce the redox potential of the culture medium and create an anaerobic atmosphere, along with inactivating mercury and other heavy metal compounds. The presence of agar reduces a rapid diffusion of oxygen through the medium but may lead to slight turbidity in larger volumes (filled bottles). Resazurin indicates the reduction potential of the medium. An increased concentration of oxygen is indicated by a color change to pink.
Zastosowanie
Fluid Thioglycollate Medium is used for the isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms. It is suitable for sterility control of pharmaceutical products.
Cechy i korzyści
Our ready to use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements. Sterility testing media and rinse solutions are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility and growth promotion tests. Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.