Key Documents
SAAR190888
Buffer solution
pH 5.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
opakowanie
poly bottle of 10 × 1 L (SAAR190888KN)
pH
5.00±0.02 (20 °C±0.1)
Zastosowanie
For laboratory use only
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)