Merck
SAAR1591100
Węgiel drzewny
powder (activated), uniTEK
Synonim(y):
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101522
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
powder (activated)
temp. samozapłonu
842 °F
opakowanie
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1591100EM)
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tylko do użytku laboratoryjnego
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)