Kluczowe dokumenty
PS319
2,4-D isooctyl ester
analytical standard
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-319
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
InChI
1S/C16H22Cl2O3/c1-3-5-6-12(4-2)10-21-16(19)11-20-15-8-7-13(17)9-14(15)18/h7-9,12H,3-6,10-11H2,1-2H3
Klucz InChI
QZSFJRIWRPJUOH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Effect of 2,4-D isooctylester on sperms in tail of epididymis and HSP70 expression of testis tissue in rats].
Guo-Yuan Chen et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 22(4), 281-282 (2004-09-10)
Congyun Liu et al.
Environmental monitoring and assessment, 184(7), 4247-4251 (2011-08-05)
A simple analytical method was developed to determine the 2,4-D isooctyl ester residue in wheat and soil by gas chromatography coupled with electron capture detector. Using the method, the dissipation and residue of 2,4-D isooctyl ester in wheat field was
J Harville et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 50(8), 438-446 (1989-08-01)
Tyvek (laminated saranax) and unsupported nitrile gloves gave protection from permeation against formulation concentrates and aqueous emulsions of Esteron 99 [isooctyl ester of (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid] under conditions simulating extremes of field conditions. Neoprene gloves, whether unsupported or supported, lined or
Acute toxicity of four phenoxy herbicides to aquatic organisms.
H C Alexander et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 35(3), 314-321 (1985-09-01)
R P Moody et al.
Journal of toxicology and environmental health, 29(3), 237-245 (1990-01-01)
Dermal absorption of the 14C-ring-labeled phenoxy herbicides 2,4-D [(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid], 2,4-D amine (2,4-dichlorophenoxyacetic acid dimethylamine), 2,4-D isooctyl (2,4-dichlorophenoxyacetic acid isooctyl ester), and 2,4,5-T amine (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid trimethylamine) was examined following topical applications of the herbicides to the back of rabbits