Kluczowe dokumenty
PHR9074
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Propofol impurity L (PhEur), 2,2-Dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole, 4-Isopropyl-2,2-dimethylbenzo[d][1,3]dioxole
Wybierz wielkość
3070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3070,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
rodzina API
propofol
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C1=C2C(OC(C)(C)O2)=CC=C1
InChI
1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
DHDJXCHGRUOYCV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Zastosowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)