PHR9025
Methyl 4-aminobenzoate
reference material
Synonim(y):
Benzocaine impurity H (PhEur)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reference material
rodzina API
benzocaine
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
110-111 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
Klucz InChI
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.