Kluczowe dokumenty
PHR2094
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
benzocaine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 5 g
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
InChI
1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Klucz InChI
FDATWRLUYRHCJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)