Merck
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Wybierz wielkość
100 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Beilstein:
2208364
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
208-210 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel carum cinnamomum kurkuma miłorząb humulus lycium melisa panax pimpinella macierzanka zingiber
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)