Kluczowe dokumenty
PHL89768
Protopanaxatriol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
20S-Protopanaxatriol, 20(S)-APPT, g-PPT
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H52O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@H]2[C@@]([C@]3([C@@H]([C@@]4([C@@H]([C@H](C3)O)C([C@H](CC4)O)(C)C)C)C1)C)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Klucz InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
A metabolites of ginsenoside, protopanaxatriol (g-PPT), could modulate endothelial cell functions through the glucocorticoid receptor (GR) and oestrogen receptor (ER).
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju panax
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)