Merck
PHL89715
Imperatorin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
8-Isopentenyloxypsoralene, 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 9-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7h-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
Wybierz wielkość
10 MG
1180,00 zł
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Imperatorin jest modulatorem szlaku p38, ERK.
Imperatorin jest modulatorem szlaku p38, ERK. Imperatorin zwiększa ekspresję BMP-2 (mRNA) oraz zwiększa gęstość/objętość i mineralizację kości in vivo.
Inne uwagi
Związek ten jest powszechnie spotykany w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)