Przejdź do
I6659
Imperatorin
≥98% (HPLC), AChE inhibitor, powder
Synonim(y):
8-Isopentenyloxypsoralene, 9-(3-Methylbut-2-enyloxy)-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 9-[(3-Methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7h-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
909,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
2346,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-581-1
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
909,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Imperatorin, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
InChI key
OLOOJGVNMBJLLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Imperatorin is an important bioactive furanocoumarin. It is used to treat neurodegenerative diseases. It possesses anticancer, antibacterial, anti-inflammatory and HIV replication-inhibiting activities. Imperatorin serves as an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE) and may help in treating Alzheimer′s disease (AD) and Parkinson′s disease (PD).
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway.
Imperatorin is a modulator of p38, ERK pathway. Imperatorin increases BMP-2 expression (mRNA) and increases bone density/volume and mineralization in vivo.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001205P8399PHL89715
Imperatorin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001205
Imperatorin
Imperatorin phyproof® Reference Substance
PHL89715
Imperatorin
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
off-white to light brown
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imperatorin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)