Merck
PHL89665
Frangulin A
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
Beilstein:
59993
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
Klucz InChI
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.