Przejdź do
S1404
Sophorose
≥98% (HPLC, anhydrous)
Synonim(y):
β-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC, anhydrous)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤8% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@H]1O)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
PZDOWFGHCNHPQD-VNNZMYODSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4001K4769S8501
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥98% (HPLC, anhydrous)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)