Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 669,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2280,00 zł 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
669,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
orange to dark red
solubility
methanol: 5 mg/mL, clear, red-orange to red
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2-c3ccc4c(CCCC4(C)C)c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C19H18O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
InChI key
HYXITZLLTYIPOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to test its effect on osteoclast differentiation in ovariectomy-induced osteoporosis mouse model[3]
- to test its effects on microglia and to study its neuroprotective effect on ischemia-reperfusion injured rat brain[4]
- to study its effects on the proliferation, apoptosis, and autophagy of acute myeloid leukemia (AML) in vitro and in vivo models[5]
- to investigate its anti-inflammatory and protective effects on ATDC5 cells from lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammatory injury[6]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility methanol: 5 mg/mL, clear, red-orange to red | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tanshinone IIA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?