Merck
PHL82519
Dihydrotanshinone I
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(-)-Dihydrotanshinone I, 15,16-Dihydrotanshinone I
Wybierz wielkość
10 MG
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@H]1COC(C2=C3C4=C(C=C2)C(C)=CC=C4)=C1C(C3=O)=O
InChI
1S/C18H14O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-7,10H,8H2,1-2H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
HARGZZNYNSYSGJ-JTQLQIEISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Tanshinone ekstrahowany z zioła Salvia miltiorrhiza, powszechnie stosowanego w tradycyjnej medycynie chińskiej. Zaobserwowano znaczny spadek wzrostu guza przy użyciu dihydrotanshinonu I i leczenia napromieniowaniem w mysim modelu ksenoprzeszczepu.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: szałwia
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)