Merck
PHL86736
Sterubin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavanone, Eriodictyol 7-methyl ether, Sternbin
Wybierz wielkość
10 MG
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.28
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Komentarz do analizy
Dla tej substancji referencyjnej sterubiny używamy niestereospecyficznego numeru CAS i struktury. Oczekuje się, że naturalny enancjomer jest dominujący; jednak substancja jest podatna na racemizację w roztworze. Dlatego stereochemia nie jest określona i zalecamy stosowanie tej substancji referencyjnej tylko do analizy niestereospecyficznej.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)