Merck
PHL86246
Conessine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
N,18-dihydrotrimetylokurchina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@H](CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23CN1C)N(C)C
InChI
1S/C24H40N2/c1-16-20-8-9-22-19-7-6-17-14-18(25(3)4)10-12-23(17,2)21(19)11-13-24(20,22)15-26(16)5/h6,16,18-22H,7-15H2,1-5H3/t16-,18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
GPLGAQQQNWMVMM-MYAJQUOBSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Conessine is a plant steroid alkaloid that acts as a potent and specific antagonist of histamine H3 receptors (Ki = 5.37 and 24.5 nM for human and rat receptors, respectively). Conessine is 1860-fold selective for H3 over H4 and does not bind to H1 or H2 receptors. The molecule also binds to the human α2C4 adrenergic receptor (pKi = 7.98).
H3 receptor antagonist
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)