Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
biological source
plant
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
352.34
solubility
water: slightly soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1)c3cc4c(c(c3)O)OC(C=C4)(C)C)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C20H16O6/c1-20(2)4-3-10-5-11(6-15(23)19(10)26-20)13-9-25-16-8-12(21)7-14(22)17(16)18(13)24/h3-9,21-23H,1-2H3
InChI key
LWZACZCRAUQSLH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
- Suppresses proinflammatory cytokine production, downregulates TLR4 expression, and diminishes reactive oxygen species generation in vitro.
- Inhibits the growth and division of cancer cells by triggering apoptosis and arresting the cell cycle, offering potential for effective tumor therapy.
- Restricts Caco-2 cell proliferation, suggesting potential for metabolic syndrome therapy.
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥85% (LC/MS-ELSD) | description ≥85% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥85% (LC/MS-ELSD) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥85% (LC/MS-ELSD) |
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source plant |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 352.34 | mol wt 286.28 | mol wt 684.68 | mol wt 901.04 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?