Merck
PHL85750
5-Hydroxy 4′,7-dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methoxytectochrysin, Acacetin 7-methyl ether, Apigenin 4′,7-dimethyl ether, Genkwanin 4′-methyl ether
Wybierz wielkość
10 MG
1900,00 zł
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
ciąg SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-9,18H,1-2H3
Klucz InChI
LZERJKGWTQYMBB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)