Merck
PHL83879
Niranthin
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
10 MG
3610,00 zł
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
3610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.51
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=C(OCO2)C2=CC(C[C@H](COC)[C@@H](COC)CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C1
InChI
1S/C24H32O7/c1-25-13-18(8-16-6-7-20(27-3)21(10-16)28-4)19(14-26-2)9-17-11-22(29-5)24-23(12-17)30-15-31-24/h6-7,10-12,18-19H,8-9,13-15H2,1-5H3/t18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
RCFGIEPQSDGMJJ-OALUTQOASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)