Merck
PHL83867
Kukoamine B
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
N-(3-Aminopropyl)-N-[4-[[3-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]propyl]amino]butyl]-3,4-dihydroxybenzenepropanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H42N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CCCN)(CCCCNCCCNC(=O)CCc2cc(c(cc2)O)O)C(=O)CCc1cc(c(cc1)O)O
InChI
1S/C28H42N4O6/c29-13-3-18-32(28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22)17-2-1-14-30-15-4-16-31-27(37)11-7-21-5-9-23(33)25(35)19-21/h5-6,9-10,19-20,30,33-36H,1-4,7-8,11-18,29H2,(H,31,37)
Klucz InChI
IWRAOCFRRTWUDF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: lycium
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)