Merck
PHL83415
γ-Aminobutyric acid
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
Beilstein:
906818
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
195 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Klucz InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Główny neuroprzekaźnik hamujący w mózgu; agonistareceptorów GABAA i GABAB; zwiększa przewodnictwo Cl-.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)