Merck
PHL83363
Carvacrol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2-Methoxy-p-cymol, 4-Isopropyl-2-methoxytoluene, 5-Isopropyl-2-methylanisole, Methylcarvacrol
Wybierz wielkość
25 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Beilstein:
2412706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
gęstość
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(OC)C=C(C(C)C)C=C1
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)11(7-10)12-4/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: grasica
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hatice Büşra Konuk et al.
Folia microbiologica, 65(4), 775-783 (2020-03-21)
Terpenoids, one of the major components of essential oils, are known to exert potent antifungal activity against yeast Saccharomyces cerevisiae. They have been the subject of a considerable number of investigations that uncovered extensive pharmacological properties, including antifungal and antibacterial