Merck
PHL80370
Pilocarpine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
Wybierz wielkość
20 MG
1180,00 zł
1180,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu23 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
1180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.72
Beilstein:
4034491
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1180,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu23 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
mp
202-205 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Klucz InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor agonist; used to produce an experimental model of epilepsy.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)