Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 587,00 zł |
Informacje o tej pozycji
587,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pilocarpine
manufacturer/tradename
EDQM
mp
202-205 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) |
| mp 202-205 °C (lit.) | mp 202-205 °C (lit.) | mp 202-205 °C (lit.) | mp 202-205 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pilocarpine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?