Kluczowe dokumenty
O7256-1AMP
Supelco
F.A.M.E. Mix RM-3
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonim(y):
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 3 (RM-3), Oil Reference Standard, AOCS No. 3, Oil Reference Standard, AOCS
Wybierz wielkość
1 AMP
292,00 zł
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 AMP
292,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg (Neat)
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Our quantitative animal and vegetable reference mixes conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62. The composition of each mix is similar to the fatty acid distribution of certain oils listed under each product. Please note that the AOCS mixtures sold under the Supelco brand are named RM-1, RM-2, etc.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Analit
Opis
    Methyl arachidate 3 wt. %
    Methyl behenate 3 wt. %
    Methyl cis-13-docosenoate 20 wt. %
    Methyl linoleate 15 wt. %
    Methyl linolenate 3 wt. %
    Methyl myristate 1 wt. %
    Methyl oleate 45 wt. %
    Methyl palmitate 4 wt. %
    Methyl stearate 3 wt. %
    Methyl tetracosanoate 3 wt. %
    Zobacz wszystko (10)
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1