O7631-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-6
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Synonim(y):
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 6 (RM-6), Oil Reference Standard, AOCS No. 6, Oil Reference Standard, AOCS
Wybierz wielkość
292,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
292,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)