Kluczowe dokumenty
K5104-U
Omnifit® EZ Benchmark Columns with 1 Adjustable and 1 fixed Endpiece
I.D. × L 6.6 mm × 330 mm
Synonim(y):
Omnifit column, 6.6 mm x 250 mm
Wybierz wielkość
1 EA
2450,00 zł
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
2450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
producent / nazwa handlowa
Omnifit 006EZ-06-33-AF
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
6.6 mm × 330 mm
Opis ogólny
Omnifit® Labware complete columns are supplied assembled and ready for use, with tubing and fittings to connect the column into an existing system. Two configurations are available:
  • Non-adjustable with two fixed endpieces (-FF), a cost-effective option when height adjustment is not important.
  • One fixed endpiece as a bed support and one adjustable endpiece (plunger) to adjust the bed height (-AF). The adjustable endpiece is designed to give the user fine control over the movement of the endpiece, minimizing the risk of disturbance to the packed bed and giving 80mm of height adjustment.
Informacje prawne
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)