Kluczowe dokumenty
SLW1200/16M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1200/16M
Wybierz wielkość
10 EA
2130,00 zł
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
2130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Właściwości
plain neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1200/16M
SciLabware
Wysokość
350 mm
śr. bańki
115 mm
pojemność
800 mL
800 mL
szyjka śr. wewn. × śr. zewn.
30 mm × 34 mm
Opis ogólny
  • Nadaje się do oznaczania azotu itp.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Wytrzymuje wysokie temperatury
  • Odporne na korozję chemiczną
Cechy i korzyści
  • Wykonany ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A).
  • Używany do oznaczania azotu metodą Kjeldahla
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)