G1006621
Analiza GC terpenów w konopiach indyjskich na 892-1 po SPME w przestrzeni nadpowierzchniowej przy użyciu włókna DVB/CAR/PDMS 50/30 μm
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)
About This Item
Polecane produkty
metody
GC/MS: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parametry testowe
sample/matrix: 0.5 g dried cannabis in 10 mL headspace vial
SPME fiber: Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 μm (57298-U)
extraction: 20 min, headspace, 40 °C
desorption process: 3 min, 270 °C
sample preparation: 30 min equilibration at 40 °C prior to extraction
sample preparation: fiber postbake after extraction, 3 min at 270 °C
column: Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven: 60 °C (2 min), 5 °C/min to 275 °C (5 min)
inj. temp.: 270 °C
detector: MSD
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min constant flow
liner: 0.75 mm ID, SPME
Zastosowanie
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
Włókno SPME
kolumna analityczna
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)