G006195
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
temp.: ambient
detector: refractive index (RI)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/mL in water
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)