G005863
Analiza HPLC triacylogliceroli w oliwie z oliwek na Discovery® HS C18 po przygotowaniu próbki przy użyciu Discovery® DSC-Si (faza ruchoma aceton-acetonitryl, detekcja ELSD)
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
condition: 6 mL hexane
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: evaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
food and beverages
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
Standardowe
kolumna analityczna
probówka lub płytka SPE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)