Kluczowe dokumenty
G005614
Analiza HPLC witaminy D2 i witaminy D3na 2445 C18
application for HPLC
About This Item
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 290 nm
sample: 50 μg/mL each in acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis C18 do analizy rozpuszczalnych w tłuszczach witamin D2 i D3. Przedstawiono struktury wraz ze zoptymalizowanym chromatogramem uzyskanym na aparacie Ascentis C18.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Ergocalciferol (D2), analytical standard
    Cholecalciferol (D3), analytical standard
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)