FFA57298-U
SPME Fiber Assembly
needle size 23 ga, matrix active group 50/30µm DVB/CAR/PDMS, for use with multi fiber exchanger, Stableflex
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fused silica SPME fiber
plain gray hub
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with multi fiber exchanger
Zastosowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
SPME fast-fit fiber assemblies simplify method development for solid-phase microextraction with easy installation and color-coded labels.