Kluczowe dokumenty
57346-U
SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB)
Synonim(y):
SPME FIBER 23GA PK3,MANUAL, W/65UM PDMS-DVB COATING
Wybierz wielkość
3330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3330,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), fused silica fiber, df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiały
fused silica fiber
plain blue hub
Poziom jakości
rozmiar igły
23 ga
opakowanie
pkg of 3 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
metody
solid phase microextraction (SPME): suitable
dł. włókna
1 cm
grupa aktywna macierzy
PDMS/DVB coating
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
Przypis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)