Kluczowe dokumenty
ERMBF446E
Maize GMO Standard ERM-BF446
10% (MIR162) Maize for the detection of GMO maize (MIR162) with PCR, ERM®, certified reference material
Synonim(y):
Maize MIR162, GMO Standard ERM-BF446
Wybierz wielkość
7 G
436,00 zł
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
7 G
436,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy numer produktu:
ERMBF446E.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)