Kluczowe dokumenty
EMB2159
Sorghum Flour (C, N, S, Isotopes)
analytical standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
producent / nazwa handlowa
Elemental Microanalysis Limited
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
IRMS Standard OAS / Izotop
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Analiza pierwiastkowa: Węgiel, azot i siarka
Stosunek izotopów: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)