Przejdź do
MAK458
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów hialuronidazy
Sufficient for 100 turbidimetric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12161503
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
detection method
turbidimetric
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
Hialuronidazy to rodzina enzymów, które katalizują degradację glikozaminoglikanu, kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników macierzy zewnątrzkomórkowej w organizmach, gdzie przyczynia się zarówno do proliferacji, jak i migracji komórek. Rola hialuronidaz w rozkładaniu tego kluczowego czynnika w proliferacji komórek czyni je potencjalnym celem w leczeniu raka. Jedna z hipotez głosi, że zwiększony poziom hialuronidazy może pomóc w zapobieganiu inwazji guza poprzez rozbijanie macierzy zewnątrzkomórkowej potrzebnej do ekspansji guza. I odwrotnie, zmniejszenie aktywności hialuronidazy może zapobiegać przerzutom poprzez powstrzymywanie komórek nowotworowych przed ucieczką z pierwotnych mas guza. Badania mające na celu określenie dokładnej roli hialuronidazy w patologii nowotworów wciąż trwają.
Application
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów hialuronidazy może być stosowany do:
  • Badania nad rakiem
  • Odkrywania leków
Zestaw jest odpowiedni do wysokowydajnych badań przesiewowych w celu oceny inhibitorów hialuronidazy.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Hyaluronidase Inhibitor Screening Assay Kit wykorzystuje dwuetapową reakcję turbidymetryczną do pomiaru aktywności hialuronidazy na podstawie ilości zhydrolizowanego kwasu hialuronowego. Odczynnik zatrzymujący zatrzymuje reakcję enzymatyczną i tworzy zmętnienie z resztkami kwasu hialuronowego w studzience. Spadek zmętnienia przy A600 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności hialuronidazy w próbce.
Features and Benefits
Wydajne badanie przesiewowe inhibitorów: Badanie przesiewowe w kierunku inhibitorów hialuronidazy przy użyciu zaledwie 20 μL badanego związku w szybkim 30-minutowym protokole, oferującym usprawnioną i łatwą procedurę.
Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Łatwe włączenie naszego zestawu do wysokowydajnych systemów obsługi, zapewnia płynne i dokładne przetwarzanie, zwiększając wydajność pracy w laboratorium.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK327
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
turbidimetric
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
application(s)
advanced drug delivery
pharmaceutical
application(s)
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Manual says "Dissolve the test compounds (i.e., inhibitors) in solvent of choice." is it possible to use Ultrapure water + 1% DMSO to dissolve the inhibitors samples?
    1 answer
    1. This would be an acceptable solvent as the DMSO concentration does not exceed 1%.. Please ensure the inhibitor is soluble in these conditions and perform the assay as instructed.
      Helpful?
  2. What compounds are used as controls for the assay?
    1 answer
    1. This assay includes a no inhibitor control (NIC) well containing 40 µL of hyaluronidase and 20 µL of the solvent used with the test compounds. Additionally, there is a no enzyme control (NEC) well containing 40 µL of enzyme buffer and 20 µL of the solvent used with the test compounds.