Merck
CRM56578
Supelco
Prallethrin
mixture of stereoisomers, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(RS)-2-Methyl-4-oxo-3-prop-2-ynylcyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
Wybierz wielkość
50 MG
536,00 zł
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
536,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC#C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
Klucz InChI
SMKRKQBMYOFFMU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Prallethrin jest środkiem owadobójczym, który należy do rodziny niefluorowanych pyretroidów i jest stosowany przeciwko komarom, muchom domowym, termitom i innym wektorom owadów. Działa poprzez modulowanie kanałów sodowych obecnych w błonach aksonalnych neuronów.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, prallethrin nie jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM pralletryny może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Oznaczanie siedmiu pyretroidów i butotlenku piperonylu w powietrzu w pomieszczeniach po pasywnym pobraniu próbek metodą łączącą desorpcję termiczną z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Analiza wielopozostałościowa 8 pestycydów w próbkach mięśni i wątroby bydła, kurcząt i świń metodą łączącą zmodyfikowaną ekstrakcję QuEChERS z LC-MS/MS
  • Analiza 60 pozostałości pestycydów w różnych próbkach warzyw i owoców za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej czasu przelotu (UHPLC-TOF/MS)
  • Opracowanie metody chromatografii gazowej z jonizacją elektronów i spektrometrii mas (GC-MS) do oznaczania pozostałości insektycydów pyretroidowych l3 w próbkach krwi pełnej
  • Jednoczesna ocena dziewięciu pyretroidów w domowych produktach pyretroidowych (spirale na komary i aerozole) za pomocą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją FID
  • Badanie analizy dziewięciu pyretroidów poprzez połączenie mikroekstrakcji fazy ciekłej opartej na pustych włóknach (HF-LPME) z chromatografią gazową i spektrometrią mas (GC/MS) w próbkach wody.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I San Román et al.
Talanta, 100, 246-253 (2012-11-13)
A simple, easy-to-use, efficient and environmentally friendly method has been developed for the simultaneous analysis of nine pirethroid pesticides in water samples by the combination of hollow fibre-based liquid-phase microextraction (HF-LPME) and gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS). For the developed method
K Hamamoto et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 34(7), 1162-1171 (2017-04-14)
Many multiresidue methods for the determination of pesticides in vegetables and fruits have been reported to date. However, few such methods have been employed to investigate pesticide residues in animal tissue. In this study, an LC-MS/MS multiresidue method coupled with
Atmakuru Ramesh et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 802(2), 371-376 (2004-03-17)
A new rapid and sensitive electron ionization gas chromatography-mass spectrometry method in selective ion monitoring mode (SIM) was developed for the determination of l3 synthetic pyrethroid insecticide molecules and their stereo isomers in whole blood. The pyrethroid insecticides investigated are
Insecticidal efficacy of a binary combination of cyphenothrin and prallethrin, applied as surface treatment against four major stored-product insects
Karanika C, et al.
Journal of Stored Products Research, 80, 41-49 (2019)
Hongyuan Yan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 51(3), 774-777 (2009-10-31)
A gas chromatographic method was developed for simultaneous determination of nine pyrethroids (permethrin, transallethrin, beta-cypermethrin, prallethrin, tetramethrin, transfluthrin, cyphenothrin, phenothrin, imiprothrin) in indoor insecticide products using dibutyl phthalate and iso-octyl phthalate as two internal standards. Parameters affecting the extraction and