Merck
CRM49792
Supelco
Thifluzamide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6Br2F6N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1nc(c(s1)C(=O)Nc2c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc2Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H6Br2F6N2O2S/c1-4-22-10(12(16,17)18)9(26-4)11(24)23-8-6(14)2-5(3-7(8)15)25-13(19,20)21/h2-3H,1H3,(H,23,24)
Klucz InChI
WOSNCVAPUOFXEH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Tifluzamid jest karboksymidowym fungicydem ogólnoustrojowym stosowanym w uprawie ryżu i innych roślin. Nie jest wymieniony w bazie danych pestycydów Unii Europejskiej i nie został zatwierdzony jako środek ochrony roślin w UE. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)