Thifluzamide
Synonim(y):
2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H6Br2F6N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.06
Products
Kategoria produktu
Marka
Masa cząsteczkowa wzoru
Producent
Linia produktu
Czystość
Format
Poziom jakości