Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 434,00 zł |
Informacje o tej pozycji
434,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
InChI key
HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyraclostrobin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33696-100MG-R | 04061835560356 |