Merck
CRM37912
Supelco
Picolinafen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
N-(4-Fluorophenyl)-6-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)picolinamide, N-(4-Fluorophenyl)-6-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12F4N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)cc1
InChI
1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)
Klucz InChI
CWKFPEBMTGKLKX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Pikolinafen to powschodowy herbicyd zbożowy stosowany do zwalczania chwastów szerokolistnych w niektórych zbożach, takich jak pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime i pszenżyto. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 pikolinafen jest zatwierdzony do stosowania jako środek ochrony roślin w Unii Europejskiej (UE). Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) pikolinafenu dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1791 w zakresie od 0,01 do 0,05 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Środowisko
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)