Merck
CRM04291
Supelco
Diclofop-methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
100 MG
536,00 zł
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
536,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.19
Beilstein:
2224754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1
InChI
1S/C16H14Cl2O4/c1-10(16(19)20-2)21-12-4-6-13(7-5-12)22-15-8-3-11(17)9-14(15)18/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
BACHBFVBHLGWSL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Diklofop metylowy jest powschodowym chiralnym herbicydem należącym do klasy związków aryloksyfenoksypropanianowych (AOPP). Zapobiega syntezie kwasów tłuszczowych poprzez hamowanie aktywności karboksylazy acetylo-CoA (ACCase). Diklofop metylowy jest selektywnym i ogólnoustrojowym herbicydem stosowanym przeciwko dzikiemu owsowi, dzikiemu proso i innym jednorocznym chwastom trawiastym w uprawach szerokolistnych, pszenicy, jęczmieniu, kukurydzy, sorgo, owsie, trzcinie cukrowej, ryżu, warzywach dwuliściennych i bawełnie. Powoduje natychmiastowe zahamowanie wzrostu pędów, międzywęźli i merystemów korzeniowych rośliny. Szybko ulega hydrolizie, dając diklofop w roślinach, wodzie i glebie.
Diklofop metylowy został włączony1 czerwca 2011 r. do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG dyrektywą Komisji Europejskiej 2011/45/UE. Diklofop metylowy jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia WE nr 1107/2009, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 540/2011, jednak jest kandydatem do zastąpienia.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM diklofopu metylowego może znaleźć zastosowanie w sposób opisany poniżej:
  • Badanie enancjoselektywnej degradacji diklofopu metylowego i diklofopu w dwóch próbkach gleby w warunkach tlenowych i beztlenowych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
  • Jednoczesna ekstrakcja i oznaczanie enancjomerów diklofopu metylowego i diklofopu w węglu przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z chiralną fazą stacjonarną (HPLC-CS)
  • Opracowanie wielopozostałościowej metody jednoczesnego oznaczania 16 pestycydów w próbkach wody przy użyciu SPME z bezpośrednim zanurzeniem, a następnie analizy GC-MS
  • Jednoczesna ekstrakcja i oznaczanie herbicydów aryloksyfenoksypropionianowych z próbek wody za pomocą dyspersyjnej magnetycznej ekstrakcji do fazy stałej (d-MSPE) z wysokosprawną chromatografią cieczową - detektorem diodowym (HPLC-DAD) i ultra wysokociśnieniową chromatografią cieczową - potrójnym kwadrupolem spektrometru mas (UHPLC-MS/MS)
  • Ocena zdolności kwasu dezoksycholowego związanego z krzemionką jako fazy stacjonarnej z podstawnikiem 3,5-dinitrofenylokarbamoilowym i kaliks[4]arenowym do rozdzielania enancjomerów
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maciej Tankiewicz et al.
Talanta, 107, 1-10 (2013-04-20)
A simple and solvent-free multi-residue method has been optimized to determine 16 currently used pesticides from different chemical groups in aqueous samples. The extraction of analytes was carried out with direct immersion solid-phase microextraction (DI-SPME) and for the identification and
Enantioselective degradation of diclofop-methyl in cole (Brassica chinensis L.)
Gu X, et al.
Food Chemistry, 121(1), 264-267 (2010)
Jinling Diao et al.
Environmental science & technology, 44(6), 2042-2047 (2010-02-17)
In this study, the degradation of diclofop-methyl (DM) and its main metabolite, diclofop (DC), in two soils under aerobic and anaerobic conditions were investigated using enantioselective HPLC. Under aerobic or anaerobic conditions, rapid hydrolysis to the corresponding acid diclofop (DC)was
Review of the existing maximum residue levels for diclofop (considered variant diclofop-methyl) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005
European Food Safety Authority (EFSA), et al.
EFSA Journal, 18(1), e05981-e05981 (2020)
Sadegh Yaghoubnejad et al.
Journal of separation science, 41(9), 1903-1912 (2018-01-16)
We report the synthesis and enantioseparation characteristics of two novel covalently immobilized deoxycholic acid derivatives as chiral stationary phases for high-performance liquid chromatography. In the structure of the first stationary phase, the 3-position of deoxycholic acid is substituted with a